Description
- Höghastighetsintervall från 24 till 600 rpm
- Pumpdrivningen är inte lämplig för flerkanalsdrift
- Styrnoggrannhet motor:± 0,5 %
- Välj rotationsriktning: CW / CCW
- Flödeshastigheter enkanalspumpar: 2 till 4056 ml/min.
- Flödesnoggrannhet (vatten utan mottryck):± 2 %
- Intervalldosering: 0,001 till 9999 mL i pauser 0,1 sek. till 750 timmar.
- Volymdosering: 0,001 till 9999 ml
- Digitalt gränssnitt: RS 232
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | ±2 % |
| Kontrolltyp | Analog |
| Visningstyp | LED |
| Kapslingsklassificering | IP55 |
| Flödeshastighet | 2 till 4056 ml/min. |
| Motorhastighet | 24 till 600 rpm |
| Modell | Hei-FLOW Ultimate 600 |