Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2-paket
Produktkod. 11721729 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
11721729 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 11721729 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235006800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39912.91 SEK
    36678.51 SEK / Paket med 1
    Save 3234.40 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta paket inkluderar Hei-FLOW Value 06, pumphuvud SP standard 2,5, 1 m vardera Tygon och silikonslangar.
Detta paket inkluderar:
  • Hei-FLOW-värde 06
  • Pumphuvud SP standard 2.5
  • 1 m vardera Tygon™ (standard) och silikonslang (inreØ 6,4 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt