Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 120
Produktkod. 10384721 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Motorhastighet:
5 till 120 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Motorhastighet Förpackningsstorlek
10384721 5 till 120 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10384721 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43100.00 SEK
    36225.91 SEK / Paket med 1
    Save 6874.09 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Med Hei-FLOW Ultimate 120 kan du välja mellan ett enkanaligt eller flerkanaligt pumphuvud.
  • Noggrann dosering är särskilt viktig inom läkemedels-, kosmetika- eller livsmedelssektorn. Förståeliga processförhållanden är en förutsättning för säker transport av känsliga medier. Detta säkerställs genom en kontrollnoggrannhet på± 1% och exakt hastighetsjustering (5 till 120 rpm).
  • Dessutom gör en valfri fotkontakt att pumpen kan köras i stängda avgashuvar. Parametrarna - hastighet, rotationsriktning och på/av-funktion - kan styras externt antingen via det analoga eller digitala gränssnittet.
  • I denna modell kan du välja mellan ett enkanaligt eller flerkanaligt pumphuvud. Flödeshastigheter varierar beroende på pumphuvudet: enkanalshuvudet har en flödeshastighet på 0,38 till 813 ml/min.; för flerkanalshuvudet 0,005 till 364 ml/min. Beroende på processens fokus kan följande parametrar ställas in på enheten: Hastighet, slangdiameter, flödesvisning, doseringsvolym, intervalldosering och paustider. Pumpen kan kalibreras för optimala doseringsresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,38 till 813 ml/min. (Enkanalig), 0,005 till 364 ml/min. (Multi-channel)
Motorhastighet 5 till 120 rpm
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt