Läs mer
Beschreibung
- Based on proven magnetic stirrer series with heating function, the Hei-Mix L was especially developed for applications with thermolabile substances. This is because this model has no heating, and the heat from the motor is also not transferred to the footprint.
- The Hei-Mix L magnetic stirrer without heating function is ideal for applications up to 20 liters and can gently stir your solution in a speed range of 100 to 1400 rpm. In addition, the rotation speed ramps up slowly until it has reached the desired value. This prevents splashes, uneven starts, or jumps of the stirring rod.
- The patented Kera-Disk™ footprint made of aluminum with a ceramic coating, is chemical-resistant, scratch-proof, and has a diameter of 145 mm. This unique size makes it suitable for use with many accessories and samples on a small footprint.
Spezifikation
Spezifikation
| Omrörningspositioner | 5 |
| Spänning | 230 V |
| Pluggtyp | Europa |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?