Läs mer
Heidolph™ MR Hei-Mix S magnetisk omrörare
Produktkod. 10292871 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet:
5 l
Produktkod. Kapacitet
10292871 5 l
1 options
Produktkod. 10292871 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5030200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3593.88 SEK
    3227.10 SEK / Paket med 1
    Save 366.78 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Platsbesparande enhet för effektiv blandning av provstorlekar upp till 5 L. MR Hei-Mix S magnetiska omrörare är idealisk för titrering tack vare vita toppplattor.
  • Rör snabbt och effektivt med ett utökat varvtalsområde upp till 2 200 rpm
  • Utrymmesbesparande enhet för att effektivt blanda provstorlekar upp till 5 L
  • Hållbart polyamidhölje och PVDF-toppplattamaterial
  • För skonsam omrörning i biologi- och mikrobiologitillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 11
Material för toppplatta PVDF
Kapacitet 5 l
Visa Hold (Håll)
Form Rund
Mått (L x B x H) 140 x 126 x 80 mm
Toppplattans diameter (engelska) 4,1 tum
Toppplattans diameter (metrisk) 104 mm
Färg Vitt
Motortyp Skuggad polmotor
Skyddsklass IP21
Vikt (engelska) 2.4 lb.
Vikt (metrisk) 1.1 kg