Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 20 L
Produktkod. 17535596 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet:
20 l
Hastighet:
100 till 1400 r/min
Spänning:
115/230 V
Diameter (metrisk):
145 mm
Produktkod. Kapacitet Hastighet Spänning Diameter (metrisk)
17535596 20 l 100 till 1400 r/min 115/230 V 145 mm
1 options
Produktkod. 17535596 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5065410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8765.37 SEK
    8401.58 SEK / Paket med 1
    Save 363.79 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Hei-PLATE Mix 20 L magnetomrörare utan värmefunktion är idealisk för applikationer upp till 20 L och kan försiktigt röra om din lösning i ett hastighetsområde på 100 till 1400 rpm.
  • Rör upp till 20 L utan uppvärmning
  • Baserat på vår beprövade serie magnetomrörare med värmefunktion, är Hei-PLATE Mix 20 L speciellt utvecklad för applikationer med termolabila ämnen eftersom denna modell inte har någon uppvärmning.
  • Hei-PLATE Mix 20 L magnetomrörare utan värmefunktion är idealisk för applikationer upp till 20 L och kan försiktigt röra om din lösning i ett hastighetsområde på 100 till 1400 rpm.
  • Rotationshastigheten ökar långsamt tills den har nått önskat värde. Detta förhindrar stänk, ojämn start eller hopp av omrörarstaven.
  • Den patenterade Kera-Disk™ platta av aluminium med keramisk beläggning är kemikaliebeständig, reptålig och har en diameter på 145 mm. Denna unika storlek gör den lämplig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1400 r/min
Omrörningspositioner 11
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Kapacitet 20 l
Visa TFT
Form Rund
Spänning 115/230 V
Wattal 800 W
Diameter (engelska) 5,7 tum.
Diameter (metrisk) 145 mm
Pluggtyp Olika stilar
Material Aluminium
Modell Hei-PLATE Mix 20 L
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg