Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm)
Produktkod. 17525596 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Produktkod. Pluggtyp
17525596 Olika stilar
1 options
Produktkod. 17525596 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5062210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11880.00 SEK
    10248.82 SEK / Paket med 1
    Save 1631.18 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Den magnetiska omröraren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ erbjuder dig en digital display för att ställa in önskad temperatur till rätt grad.
  • Omrörning och uppvärmning med Pt1000 - Enkelt och exakt
  • Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ är klassikern bland magnetiska omrörare.
  • Den gör det möjligt för användare att röra om försiktigt upp till 1400 rpm och även att värma - med hög precision - upp till en temperatur på 300 °C.
  • Den övertygar med sin robusta design och sina sofistikerade funktioner, såsom nyckel- och vredbelysning, som ger information om aktiva funktioner när som helst. De dynamiska vridknapparna reagerar på vridhastigheten - långsamt för exakta justeringar, eller snabbt för större hopp.
  • Låsfunktionen skyddar mot oavsiktlig ändring av värdena. Det är vad det betyder: ''Enkel forskning!''
  • Denna magnetiska omrörare är utrustad med de viktigaste säkerhetsfunktionerna. Det stora säkerhetsavståndet mellan värmeplattan och kontrollpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, skyddar °mot brännskador. Ett bärhjälpmedel på undersidan säkerställer säker transport.
  • Den patenterade Kera-Disk™ plåt av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig, reptålig och har en diameter på 135 mm (finns även med 145 mm på begäran). Således, med denna unika storlek, är den lämplig för användning av många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck. Materialet som används möjliggör också de snabbaste uppvärmningstiderna.
  • Den magnetiska omröraren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ erbjuder dig en digital display för att ställa in önskad temperatur till rätt grad.
  • Denna exakta temperatur utan överskridande styrs av två valbara uppvärmningslägen (SNABB/PRECIS) och den externa temperatursensorn Pt1000 som tillval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Vikt (metrisk) 3.0 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE
Visa LCD
Diameter (metrisk) 135 mm
Hastighet 100 till 1400 r/min