Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Produktkod. 17814447 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17814447 EU
1 options
Produktkod. 17814447 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5063210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17123.13 SEK
    15946.32 SEK / Paket med 1
    Save 1176.81 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-10-2026
Mix 'n' Heat Core har väldesignade funktioner för bekymmerslös omrörning och uppvärmning.
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core har intuitiv hantering: Tack vare en display per huvudfunktion (omrörning och uppvärmning) har du ett lättläst öga på alla värden och inställningar när som helst
  • Hantering sker via två tryck-och-roterande reglage med LED-ringar för enkel identifiering av de aktiva funktionerna
  • Separata timers för uppvärmnings- och omrörningsfunktioner skapar flexibilitet och låter dig kontrollera dina experiment bättre
  • Användarvänlig menynavigering gör det extra enkelt att arbeta med den här enheten
  • För att styra temperaturen kan du välja mellan tre uppvärmningslägen: FAST för en särskilt snabb uppvärmning, samt PRECISE och PRECISE+ för en särskilt exakt kontroll av din måltemperatur utan att överskrida - så skyddas känsliga prover optimalt
  • Kompatibel med temperatursensorn Pt1000 samt dubbelsensorn Pt1000 som möjliggör mätning i ditt prov och i badvätskan samtidigt
  • Trestegsinställning (startbeteende) för omrörningshastighet
  • Du kan ställa in rotationsriktningen för den magnetiska omrörarstaven och dra nytta av den automatiska omrörarstavsdetektorn, så att ditt prov omrörs optimalt när som helst, även när det finns ojämnheter under omrörning
  • Stort säkerhetsavstånd mellan värmeplattan och manöverpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, skyddar °mot brännskador
  • Patenterad Kera-Disk™ sen tillverkad av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig och reptålig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck
  • Material som används ger de snabbaste uppvärmningstiderna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 350 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Pluggtyp EU
Antal positioner Flera
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 10 år
Mått (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Visa TFT