Beskrivning
- Hastighet och temperatur ställs in med hjälp av en skala
- Maxvärden är 1400 rpm och 300 °C
- Magnetomröraren är mycket enkel att använda och är utrustad med de viktigaste säkerhetsfunktionerna
- Stort säkerhetsavstånd mellan värmeplattan och styrelementen samt den optiska restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, skyddar °mot brännskador
- Värmefunktionen kan aktiveras separat och indikeras genom att LED-knappen tänds
- Patenterad Kera-Disk™ fotavtryck gjord av anodiserad aluminium, är kemikaliebeständig, repsäker och har en diameter på 135 mm
- Unik storlek gör den lämplig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck
- Material som används möjliggör också de snabbaste uppvärmningstiderna
Specifica
Specifica
| Material för toppplatta | Keramiskt belagd aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C till 300 °C |
| Typ | Magnetisk omrörningsplatta |
| Form | Rund |
| Max. Provladdning | 25 kg |
| Pluggtyp | EU |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 20 L |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?