Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Produktkod. 17555586 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Produktkod. Pluggtyp
17555586 Olika stilar
1 options
Produktkod. 17555586 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5061110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10342.44 SEK
    9314.07 SEK / Paket med 1
    Save 1028.37 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
I enlighet med mottot bara rör och värm utformades vår instegsmodell Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core med två vridknappar för att ge direkt åtkomst till de två huvudfunktionerna.
  • I enlighet med mottot bara rör och värm utformades vår instegsmodell Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core med två vridknappar för att ge direkt åtkomst till de två huvudfunktionerna. Hastigheten och temperaturen ställs in med hjälp av en skala. Maxvärdena är 1400 r/min och 300°C.
  • Denna magnetiska omrörare är mycket enkel att använda och är utrustad med de viktigaste säkerhetsfunktionerna. Det stora säkerhetsavståndet mellan värmeplattan och styrelementen samt den optiska restvärmeindikatorn vid temperaturer >50°C skyddar mot brännskador. Ett bärhjälpmedel på undersidan säkerställer säker transport.
  • Värmefunktionen kan aktiveras separat och visas genom att LED-knappen tänds.
  • Det patenterade Kera-Disk™-fotavtrycket gjort av anodiserad aluminium, är kemikaliebeständigt, repsäkert och har en diameter på 145 mm. Denna unika storlek gör den lämplig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck. Materialet som används möjliggör också de snabbaste uppvärmningstiderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Temperatur (engelska) 68 °F till 572 °F, omgivning till 572 °F
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering
Visa TFT