Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
Produktkod. 17575586 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Produktkod. Pluggtyp
17575586 Olika stilar
1 options
Produktkod. 17575586 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5062110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12002.80 SEK
    10248.82 SEK / Paket med 1
    Save 1753.98 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den magnetiska omröraren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ erbjuder dig en digital display för att ställa in önskad temperatur till rätt grad.
  • Omrörning och uppvärmning med Pt1000 - Enkelt och exakt. (Sensor ingår inte, säljs separat.)
  • Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ är klassikern bland magnetiska omrörare. Den gör det möjligt för användare att röra om försiktigt upp till 1400 r/min och även att värma - med hög precision - upp till en temperatur på 300°C.
  • Den övertygar med sin robusta design och sina sofistikerade funktioner, såsom nyckel- och vredbelysning, som ger information om aktiva funktioner när som helst.
  • De dynamiska vridknapparna reagerar på vridhastigheten - långsamt för exakta justeringar, eller snabbt för större hopp.
  • Låsfunktionen skyddar mot oavsiktlig ändring av värdena.
  • Denna magnetiska omrörare är utrustad med de viktigaste säkerhetsfunktionerna. Det stora säkerhetsavståndet mellan värmeplattan och kontrollpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer >50°C skyddar mot brännskador. Ett bärhjälpmedel på undersidan säkerställer säker transport.
  • Den patenterade Kera-Disk™-plattan av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig, reptålig och har en diameter på 145 mm (finns även med 135 mm på begäran). Således, med denna unika storlek, är den lämplig för användning av många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck. Materialet som används möjliggör också de snabbaste uppvärmningstiderna.
  • Den magnetiska omröraren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ erbjuder dig en digital display för att ställa in önskad temperatur till rätt grad.
  • Denna exakta temperatur utan överskridande styrs av två valbara uppvärmningslägen (SNABB/PRECIS) och den externa temperatursensorn Pt1000 som tillval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
För användning med (utrustning) Pt1000-sensor (säljs separat)
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Temperatur (engelska) 68 °F till 572 °F, omgivning till 572 °F
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde Upp till 1400 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering
Visa LCD
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.