Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate
Produktkod. 17921971 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17921971 EU
1 options
Produktkod. 17921971 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5064210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20060.00 SEK
    16121.23 SEK / Paket med 1
    Save 3938.77 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate är utrustad med ett flertal gränssnitt för automatiserade laboratorieprocesser.
Precisions- och nätverksmöjligheter vid uppvärmning eller omrörning
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrörare banar väg för framtidsorienterade arbetsmetoder: tack vare sin utrustning med många gränssnitt uppfyller den alla krav för digitalisering och nätverk. RS232 och USB B-gränssnitt möjliggör styrning via Hei-Control mjukvara, gratis, samt Hei-PROCESS lösning. Med LAN-gränssnittet kan du direkt integrera enheten i ett nätverk, medan USB Ett gränssnitt placerat på framsidan möjliggör dataloggning via USB stick. Använd USB C gränssnitt och kombinera magnetomröraren med den elektriska Heidolph™ labbjack för att arbeta ännu bekvämare och säkrare.
För att styra temperaturen kan du välja mellan tre uppvärmningslägen: FAST för en särskilt snabb uppvärmning, samt PRECISE och PRECISE+ för en särskilt exakt kontroll av din måltemperatur utan att överskrida– så skyddas känsliga prover optimalt. Därför är enheten kompatibel med temperatursensorn Pt1000, såväl som den dubbla sensorn Pt1000, för att möjliggöra mätning i ditt prov och i badvätskan samtidigt. Möjligheten att programmera ramper och skapa profiler ger dig full kontroll och ökar precisionen och reproducerbarheten av dina experiment.
För omrörningshastighet finns en trestegsinställning (startbeteende). Dessutom kan du ställa in rotationsriktningen för den magnetiska omrörarstaven och dra nytta av den automatiska omrörarstavsdetektorn. Som ett resultat omrörs ditt prov optimalt när som helst, även när det finns ojämnheter under omrörning.
Denna magnetiska omrörare är utrustad med de viktigaste säkerhetsfunktionerna. Det stora säkerhetsavståndet mellan värmeplattan och kontrollpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, skyddar °mot brännskador.
Den patenterade Kera-Disk™ platta av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig, reptålig och har en diameter på 135 mm. Denna unika storlek gör den lämplig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck. Dessutom tillåter det använda materialet de snabbaste uppvärmningstiderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Visa TFT