Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Core+
Produktkod. 17515596 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
Hei-PLATE Reflux Package Core+
Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini
Max. Behållarstorlek:
125 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Max. Behållarstorlek
17515596 Hei-PLATE Reflux Package Core+ 1 l
17505596 Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17515596 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5062115600
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Reflux Package Core+ inkluderar magnetomrörare, pt1000-sensor och värmeblock.
Innehåller:
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
    • Snabb och exakt uppvärmning
    • Utan överskjutning
    • Mild mot provet
  • Pt1000 - möjliggör exakt temperaturreglering.
  • Heat-On Blocks - säkerställer optimal värmeöverföring utan användning av vatten eller olja.
  • Appliceringstips: Fyll kolven (ej i leveransomfattningen) endast halvvägs för att undvika förlust av lösningsmedel.
  • Kompletterar systemet som en högpresterande kondensor som används utan användning av vatten.
  • Prestandan är optimal för lösningsmedelsvolymer upp till 125 ml eller 1 L beroende på modell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
Modell Hei-PLATE Reflux Package Core+
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 1 l
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE
Visa LCD
Diameter (metrisk) 145 mm