Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Refluxpaket Expert Mini
Produktkod. 17971971 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17971971 EU
1 options
Produktkod. 17971971 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5063115500
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini innehåller allt som behövs för snabb och exakt uppvärmning.
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Mini ger snabb och exakt uppvärmning utan överskott
  • Mild mot provet
  • Pt1000 möjliggör exakt temperaturreglering
  • 250 mL Heat-On Blocks säkerställer optimal värmeöverföring utan användning av vatten eller olja
  • Appliceringstips: Fyll kolven (ej i leveransen) endast halvvägs för att undvika förlust av lösningsmedel
  • Findenser™ mini kompletterar systemet som en högpresterande kondensor som används utan användning av vatten (Prestandan är optimal för lösningsmedelsvolymer upp till 125 L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Visa TFT