Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+
Produktkod. 17901971 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17901971 EU
1 options
Produktkod. 17901971 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5062215100
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ innehåller allt som behövs för snabb och exakt uppvärmning.
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ ger snabb och exakt uppvärmning utan överskott
  • För provvänligt arbete
  • Pt1000 temperatursensor för exakt temperaturreglering
  • Pt1000 hållare med kabelanordning för säker fastsättning av temperaturgivaren
  • Silikonskydd för ett längre hållbart skydd av din magnetomrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Visa LCD