Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core
Produktkod. 17565586 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Produktkod. Pluggtyp
17565586 Olika stilar
1 options
Produktkod. 17565586 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5061115700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17899.75 SEK
    16124.37 SEK / Paket med 1
    Save 1775.38 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core inkluderar magnetomrörare, pt1000-sensor, pt1000-hållare och silikonskydd.
Innehåller:
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter)
    • Snabb och exakt uppvärmning
    • Utan överskjutande
    • För provvänligt arbete
  • Pt1000 temperatursensor för exakt temperaturreglering
  • Pt1000 hållare med kabelanordning för säker fastsättning av temperaturgivaren
  • Silikonskydd för ett längre hållbart skydd av din magnetomrörare
  • Finns även med 135 mm plåt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE
Visa TFT
Diameter (metrisk) 145 mm