Beskrivning
- Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix'n'Heat Core ger snabb och exakt uppvärmning utan överskott
- För provvänligt arbete
- Pt1000 temperatursensor för exakt temperaturreglering
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramiskt belagd aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C till 300 °C |
| Typ | Magnetisk omrörande kokplatta |
| Form | Rund |
| Max. Provladdning | 25 kg |
| Pluggtyp | EU |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 20 L |
| Visa mer |