Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+
Produktkod. 17585586 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Olika stilar
Produktkod. Pluggtyp
17585586 Olika stilar
1 options
Produktkod. 17585586 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5062115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13390.00 SEK
    11439.51 SEK / Paket med 1
    Save 1950.49 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ innehåller en magnetomrörare och pt1000-sensor.
Innehåller:
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter)
    • Snabb och exakt uppvärmning
    • Utan överskjutande
    • Provvänligt arbete
  • Pt1000 temperatursensor för exakt temperaturreglering
  • Finns även med 135 mm plåt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 115/230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C, omgivning till 300 °C
Temperatur (engelska) 68 °F till 572 °F, omgivning till 572 °F
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp Olika stilar
Antal positioner Flera
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certifikat och efterlevnad CE-certifiering
Visa LCD