Läs mer
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate
Produktkod. 17981971 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Storlek:
135 mm dia.
145 mm dia.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Storlek
17981971 EU 135 mm dia.
17941971 EU 145 mm dia.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981971 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5064215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20823.61 SEK
    19974.63 SEK / Paket med 1
    Save 848.98 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate innehåller allt som behövs för snabb och exakt uppvärmning.
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate ger snabb och exakt uppvärmning utan överskott
  • För provvänligt arbete
  • Pt1000 temperatursensor för exakt temperaturreglering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Visa TFT