Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-React laboratoriereaktor
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
- Ingår i leveransen:
- Erbjuder utmärkt stabilitet för reaktorbehållaren och unik användarvänlighet, tack vare den svängbara och fjäderassisterade teleskopstången
- Ramen inkluderar också en droppbricka
- Enkelmantelad processbehållare (250 ml) är ett glaskärl som tillverkas för Radleys att garantera en exakt och enhetlig temperaturkontroll under reaktionen
- Dess optimerade geometri säkerställer uppskalning under bästa förhållanden
- Hei-TORQUE Core Overhead Stirrer, lätt, kompakt och kraftfull med ett vridmoment på 40 Ncm, med en genommatning från omröraren för perfekt vertikal installation av hela systemet
- PR39-propellerrörningen med PTFE-beläggning från omrörarbladet till axeln
- För bästa blandningsresultat, oavsett mediumets volym och viskositet
- Dräneringsmanifolden för snabb och enkel tömning av termofluiden vid byte av reaktorbehållaren
- Enkelt att göra, eftersom inga verktyg behövs
- En PTFE-belagd Pt1000 temperatursensor för att styra medeltemperaturen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 L |
| Max. Temperatur (metrisk) | 230 °C |
| Pluggtyp | Europa |
| Fartygstyp | Enkel-mantelad |
| Produkttyp | Laboratoriereaktor |
| Spänning | 100/115/220/230 V |
| Mått (D x B x H) | 538 x 540 x 1220 mm |
| Hastighetsintervall | 20 till 2000 varv per minut |
| Modell | Hei-REACT 5 L |