Beskrivning
Från ett unikt, mycket brett område av rotationshastigheter (1 till 530 rpm) till timern (1 min. till 999 tim. 59 min.) och ett integrerat RS 232-gränssnitt, Hei-SHAKE Orbital Core har alla kärnfunktioner som krävs för att förverkliga alla skakapplikationer i laboratoriet.
Med en skakdiameter på 20 mm (omloppsbana) är det enkelt att få en homogen fördelning av ditt media. Dina applikationer kan utföras i kontinuerlig drift eller med hjälp av en timer. Enhetskontroll och halvautomatiska processer kan utföras på distans genom att ansluta till en PC eller via serverbaserad programvara som Hei-PROCESS. Dessutom kan den automatiska omstarten ställas in via den användarvänliga menystrukturen vid strömavbrott.
Leveransomfång: Shakern inkluderar platt gummimatta 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 20 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 15 kg |
| Hastighetsintervall | 1 till 530 rpm |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Orbital skakapparat |
| Pluggtyp | EU |
| Modell | Hei-SHAKE Orbital Core |
| Inkluderar | non-stick matta |