Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Orbital Expert 2000
Produktkod. 32174216 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
32174216 Europa
1 options
Produktkod. 32174216 Leverantör Heidolph Scientific Products GmbH Leverantörsnummer 5463140400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Shaker-plattformen och gummimattan 2000 ökar installationsytan med 71,5 % jämfört med Hei-SHAKE Orbital Expert
  • Timer (1 sek till 999 tim. 59 min. 59 sek.) och andra viktiga funktioner som krävs för alla laboratorieskakarapplikationer
  • Funktioner:
    • Sparar profiler och favoriter för snabb och enkel upprepning av rutinansökningar
    • Brett utbud av gränssnitt för maximal flexibilitet, vare sig USB för dataloggning eller RS232 för fjärrstyrning
    • Programmerbar justering av plattformens position, med en precision på upp till 2°, idealiskt för integration i automatiserade system där robotar eller robotarmar placerar eller tar ut prover
    • Den kapacitiva pekskärmen är handskkompatibel och erbjuder hög känslighet, precision och väl utformad menynavigering
    • Leveransomfattning: Shaker, Flat Rubber Mat 1000 och redo för uppgradering till Plattform 2000, Flat Rubber Mat 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 1 till 530 rpm
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp Orbital skakapparat
Pluggtyp Europa
Mått (LxB) Plattform 390 x 340 mm
Modell Hei-SHAKE Orbital Expert 2000