Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Orbital Expert
Product Code. 32174211 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Pluggtyp:
Europa
Product Code. Pluggtyp
32174211 Europa
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 32174211 Supplier Heidolph Scientific Products GmbH Supplier No. 5463140000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Säkerställer homogen blandning av prover
  • Med en skakningsdiameter (omloppsbana) på 20 mm och ett varvtalsområde på 1 till 530 varv per minut
  • Timer (1 sek till 999 tim. 59 min. 59 sek.) och andra viktiga funktioner som krävs för alla laboratorieskakarapplikationer
  • Funktioner:
    • Sparar profiler och favoriter för snabb och enkel upprepning av rutinansökningar
    • Brett utbud av gränssnitt för maximal flexibilitet – oavsett om USB det gäller dataloggning eller RS232 för fjärrstyrning
    • Programmerbar justering av plattformens position, med en precision på upp till 2°, idealiskt för integration i automatiserade system där robotar eller robotarmar placerar eller tar ut prover
    • Den kapacitiva pekskärmen är handskkompatibel och erbjuder hög känslighet, precision och väl utformad menynavigering
    • Leveransomfattning: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 1 till 530 rpm
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp Orbital skakapparat
Pluggtyp Europa
Mått (LxB) Plattform 294 x 263 mm
Modell Hei-SHAKE Orbital Expert