Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Reciprocating Core
Shop All Heidolph Instruments ProductsDescription
- Med ett slagtal på 36 mm och ett varvtalsområde från 1 till 300 varv per minut
- Applikationer kan utföras i kontinuerlig drift eller med hjälp av en timer
- Den integrerade timerfunktionen (1 min. till 999 timmar 59 min.) och RS232-gränssnittet möjliggör oövervakad drift
- Enhetsaktivering och delvis automatiserade processer kan utföras på distans via anslutning till datorn eller via serverbaserad programvara
- Dessutom kan automatisk omstart, t.ex. efter strömavbrott, ställas in med den användarvänliga menystrukturen
- Leveransomfattning: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
Specifications
Specifications
| Bana | 36 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 15 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 300 rpm |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Reciprokaterande skakare |
| Pluggtyp | Europa |
| Mått (LxB) Plattform | 294 x 263 mm |
| Modell | Hei-SHAKE Reciprocating Core |