Läs mer
Heidolph Hei-SHAKE Rock Core 2000 (10°)
Produktkod. 31872989 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
31872989 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 31872989 Leverantör Heidolph Leverantörsnummer 5461540400
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Biospecialisten för ett milt och effektivt resultat på ett större område
  • Shakerplattform med platt gummimatta 2000 ökar plattytan med 71,5 % jämfört med Hei-SHAKE Rock Core
  • 2D-gungande rörelse med ett hastighetsområde från 1 till 80 varv per minut för konsekvent samplamix
  • Mjuk och jämn skakning är lämplig för olika tillämpningar
  • En halkskyddsgummimatta säkerställer säker placering av behållare vid alla hastigheter
  • Stöder kontinuerlig eller tidsstyrd drift
  • Integrerad timer justerbar från 1 minut till 999 timmar och 59 minuter
  • RS-232-gränssnitt för extern styrning och övervakning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaserad programvara (t.ex. Hei-PROCESS) för fjärrstyrning
  • Automatisk omstart efter strömavbrott
  • Användarvänligt gränssnitt för installation och drift
  • Finns med 10° lutning för att minska skummet
  • Finns med 5° lutningar för att minimera risker som glasbrott och vätskespill
  • Inkluderar shaker med platt gummimatta 1000 och uppgraderingsset för plattform 2000 med platt gummimatta 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gungvinkel 10°
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 0 till 80 rpm
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp Rocker Shaker
Pluggtyp EU-kontakt