Beskrivning
- Shakerplattform med platt gummimatta 2000 ökar plattytan med 71,5 % jämfört med Hei-SHAKE Rock Core
- 2D-gungande rörelse med ett hastighetsområde från 1 till 80 varv per minut för konsekvent samplamix
- Mjuk och jämn skakning är lämplig för olika tillämpningar
- En halkskyddsgummimatta säkerställer säker placering av behållare vid alla hastigheter
- Stöder kontinuerlig eller tidsstyrd drift
- Integrerad timer justerbar från 1 minut till 999 timmar och 59 minuter
- RS-232-gränssnitt för extern styrning och övervakning
- Kompatibel med PC- eller serverbaserad programvara (t.ex. Hei-PROCESS) för fjärrstyrning
- Automatisk omstart efter strömavbrott
- Användarvänligt gränssnitt för installation och drift
- Finns med 10° lutning för att minska skummet
- Finns med 5° lutningar för att minimera risker som glasbrott och vätskespill
- Inkluderar shaker med platt gummimatta 1000 och uppgraderingsset för plattform 2000 med platt gummimatta 2000
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 5° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 15 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 80 rpm |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Rocker Shaker |
| Pluggtyp | EU-kontakt |