Beskrivning
- 2D-gungande rörelse med ett hastighetsområde från 1 till 80 varv per minut för konsekvent samplamix
- Mjuk men effektiv skakning är lämplig för olika laboratorieapplikationer
- En halkskyddsgummimatta säkerställer stabil placering av behållare, även vid högre hastigheter
- Stöder kontinuerlig drift eller tidsstyrd drift
- Integrerad timer justerbar från 1 minut till 999 timmar och 59 minuter
- RS-232-gränssnittet möjliggör extern styrning och övervakning
- Kompatibel med PC- eller serverbaserad programvara (t.ex. Hei-PROCESS) för fjärrstyrning
- Automatisk omstart efter strömavbrott
- Användarvänligt gränssnitt för enkel konfiguration
- Inkluderar shaker med platt gummimatta (1000)
- Finns med 10° lutning för att minska skummet
- Finns med 5° lutningar för att minimera risker som glasbrott och vätskespill
Specifications
Specifications
| Gungvinkel | 5° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 15 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 80 rpm |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Rocker Shaker |
| Pluggtyp | EU-kontakt |