Beskrivning
- Från ett unikt, mycket brett hastighetsområde (1 till 32 varv per minut) till timern (1 min till 999 h 59 min) till ett integrerat RS 232-gränssnitt, har Hei-SHAKE Salto Core alla kärnfunktioner som krävs för optimal bearbetning av prover som tenderar att sedimentera.
- Den maximalt tillåtna vikten är 30 kg, så att prover med hög fast halt kan blandas korrekt.
- Eftersom denna anordning sätter stora krafter i rörelse är den utrustad med en nödstoppsknapp för din säkerhet.
- Denna överliggande skakare kan beställas med en kapacitet på 4, 8 eller 12 flaskor.
- Lämplig för att blanda cylindrar eller flaskor med bred hals.
- Olika adaptrar kan användas för att klämma ihop ett stort antal olika flaskstorlekar.
- Den rekommenderade maximala höjden på kärlen är 290 mm, med en maximal diameter på 136 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Roterande vinkel | 360° |
| Hastighetsintervall | 0 till 30 varv per minut |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Overhead Shaker/Rotator |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Modell | 8-flaskors version |