Läs mer
Heidolph™ Hei-SHAKE Salto-kärnan
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31759465 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
12-flaskors version
4-flasksversion
8-flaskors version
Pluggtyp:
EU-kontakt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Pluggtyp
31759465 4-flasksversion EU-kontakt
31759462 8-flaskors version EU-kontakt
31759458 12-flaskors version EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31759465 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5461730000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Laboratorie-överliggande shaker, tillgänglig i varianter som kan rymma 4, 8 eller 12 flaskor beroende på konfiguration
  • Från ett unikt, mycket brett hastighetsområde (1 till 32 varv per minut) till timern (1 min till 999 h 59 min) till ett integrerat RS 232-gränssnitt, har Hei-SHAKE Salto Core alla kärnfunktioner som krävs för optimal bearbetning av prover som tenderar att sedimentera.
  • Den maximalt tillåtna vikten är 30 kg, så att prover med hög fast halt kan blandas korrekt.
  • Eftersom denna anordning sätter stora krafter i rörelse är den utrustad med en nödstoppsknapp för din säkerhet.
  • Denna överliggande skakare kan beställas med en kapacitet på 4, 8 eller 12 flaskor.
  • Lämplig för att blanda cylindrar eller flaskor med bred hals.
  • Olika adaptrar kan användas för att klämma ihop ett stort antal olika flaskstorlekar.
  • Den rekommenderade maximala höjden på kärlen är 290 mm, med en maximal diameter på 136 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel 360°
Bärande kapacitet (metrisk) 30 kg
Hastighetsintervall 0 till 30 varv per minut
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp Overhead Shaker/Rotator
Pluggtyp EU-kontakt
Modell 4-flasksversion