Läs mer
Heidolph Hei-SHAKE Wave Core 2000 (5°)
Produktkod. 31872972 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
31872972 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 31872972 Leverantör Heidolph Leverantörsnummer 5461440400
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Biospecialisten för kontinuerlig sköljning på ett större område
  • Shaker-plattform med platt gummimatta 2000 ökar plattformskapacitetsytan med 71,5 % jämfört med Hei-SHAKE Wave Core
  • 3D-vågskakningsrörelse med ett hastighetsområde från 1 till 80 varv per minut för kontinuerlig provsköljning
  • Lämplig för applikationer som kräver jämn och konsekvent rörelse
  • Stöder kontinuerlig eller tidsstyrd drift
  • Integrerad timer justerbar från 1 minut till 999 timmar och 59 minuter
  • RS-232-gränssnitt för extern styrning och övervakning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaserad programvara (t.ex. Hei-PROCESS) för fjärrstyrning
  • Automatisk omstart efter strömavbrott
  • Användarvänligt gränssnitt för installation och drift
  • Finns med 10° lutning för att minska skummet
  • Finns med 5° lutningar för att minimera risker som glasbrott och vätskespill
  • Inkluderar shaker med platt gummimatta 1000 och uppgraderingsset för plattform 2000 med platt gummimatta 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 10°
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 0 till 80 rpm
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp 3D-skakare
Pluggtyp EU-kontakt