Läs mer
Heidolph Hei-SHAKE vågkärna (5°)
Produktkod. 31872968 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
31872968 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 31872968 Leverantör Heidolph Leverantörsnummer 5461440000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Biospecialisten för kontinuerlig sköljning
  • 3D-vågskakningsrörelse med ett hastighetsområde från 1 till 80 varv per minut för kontinuerlig provsköljning
  • Lämplig för applikationer som kräver jämn och konsekvent rörelse
  • Stöder kontinuerlig eller tidsstyrd drift
  • Integrerad timer justerbar från 1 minut till 999 timmar och 59 minuter
  • RS-232-gränssnitt för extern styrning och övervakning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaserad programvara (t.ex. Hei-PROCESS) för fjärrstyrning
  • Automatisk omstart efter strömavbrott
  • Användarvänligt gränssnitt för installation och drift
  • Inkluderar shaker med platt gummimatta (1000).
  • Finns med 10° lutning för att minska skummet
  • Finns med 5° lutningar för att minimera risker som glasbrott och vätskespill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 10°
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Hastighetsintervall 0 till 80 rpm
Spänning 100/115/220/240 V
Produkttyp 3D-skakare
Pluggtyp EU-kontakt