Läs mer
Heidolph™ Hei-TORQUE kärna, EU-kontakt
Produktkod. 15964930 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighet:
0 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15964930 0 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15964930 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5016041000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Hei-TORQUE Core är en lätt omrörare med ett vridmoment på 40 Ncm.
  • Med en vikt på 2,3 kg är Hei-TORQUE Core lättare att bära än de andra modellerna och kan monteras på stativ och/eller i olika slutna system.
  • Det är en modell av utvalda funktioner och viktiga säkerhetsfunktioner som ger påtaglig hjälp med alla omrörningsuppgifter. Framför allt ger Hei-TORQUE Core poäng med sin enkla manövrering: Snabbchucken (Quick Chuck) kan öppnas och stängas mycket enkelt utan nyckel. ''Max''-knappen låter dig nå maxhastigheten på 2 000 rpm på nolltid.
  • Hei-TORQUE Core har en snabbchuck med en diameter på 10,5 mm och kan därför kombineras med en mängd olika omrörningsverktyg. För att uppnå bästa möjliga homogenitet är den lämplig för viskositeter upp till 10 000 mPas eller volymer upp till 25 liter (H 2 O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Visa Digital
Spänning 230 V
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) axel 10.5 mm
Mått (L x B x H) 70 x 195 x 281.5 mm
Effektinställning Kontinuerlig drift
Pluggtyp EU
Antal hastighetsväxlar 1
Skyddsklass IP42
Vridmoment 40 Ncm
Typ Overhead omrörare
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (engelska) 5.1 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg