Beskrivning
- Lättare att bära än de andra modellerna och kan monteras på ett stativ och/eller i olika slutna system
- Har en kraftfull omrörare
- Modell av utvalda funktioner och viktiga säkerhetsfunktioner som ger konkret hjälp med alla spännande uppgifter
- Snabbverkande chuck (Quick Chuck) kan öppnas och stängas mycket enkelt utan nyckel och har en diameter på 10,5 mm, och kan därför kombineras med olika omrörningsverktyg
- Nådde maxhastighet på 2000 varv per minut
- Display hjälper till att hålla en översikt över alla applikationsparametrar
- Lämplig för viskositeter upp till 10 000 mPas eller volymer upp till 25 L (H2O)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 20 till 2000 varv per minut |
| Kapacitet | 25 L |
| Visa | LCD |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Pluggtyp | Europa |
| Typ | Laboratorieomrörare |
| Vikt (metrisk) | 2.3 kg |