Läs mer
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrörare
Produktkod. 15301758 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighet:
10 till 2000 rpm
10 till 400, 200 till 2000 rpm
Modell:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Vridmoment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighet Modell Vridmoment Förpackningsstorlek
15301758 10 till 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 100 100 Ncm Varje
15331758 10 till 400, 200 till 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 400 400 Ncm Varje
15311758 10 till 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 200 200 Ncm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15301758 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5016102000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24145.00 SEK
    20292.12 SEK / Paket med 1
    Save 3852.88 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrörare idealiska för krävande uppgifter som måste vara reproducerbara och dokumenterbara.
  • Noggrann vridmomentindikering visar eventuella viskositetsförändringar
  • Konstant hastighet även vid växlande belastning
  • Den senaste motorgenerationen ger maximal effekt vid minimal ljudnivå
  • Säker start och stopp av drift via glidande touchpanel för att undvika oavsiktlig omrörning
  • RS 232 eller USB gränssnitt för att spara all processdata i digital fil
  • Gratis programvara för att automatisera och spara alla processparametrar
Digital 3,2 tums display för enkel användning:
  • Tillåter förprogrammerade profiler och sparar profiler i minnet
  • Intervalldrift
  • Titta på varvtal och vridmoment grafens livslängd
  • Timer/Nedräkning/Realtidsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 10 till 2000 rpm
Visa Digital
Spänning 230 V
Diameter (metrisk) axel 10.5 mm
Beskrivning Mått: 241 x 93 x 328 mm
Modell Hei-TORQUE Precision 100
Antal hastighetsväxlar 1
Skyddsklass IP54
Vridmoment 100 Ncm
Viskositet 60 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.5 kg