Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE säkerhetskärnpaket
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
- Varje paket innehåller ett teleskopstativ och en motsvarande klämma för att säkerställa idealisk och ergonomisk användning på laboratoriebänkar
- Innehåller två tillbehörsdelar som är avsedda att öka säkerheten på jobbet: omröraraxelskyddet och bägarhållaren
- Medföljande paketkomponenter: Hei-TORQUE Core, teleskopiskt stativ, klämaxelskydd, bägarbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 20 till 2000 varv per minut |
| Kapacitet | 25 L |
| Visa | LCD |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Pluggtyp | Europa |
| Typ | Säkerhetsuppsättning för omrörare ovanför med stativ |