Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 100-paket
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
- Varje paket innehåller ett teleskopstativ och en motsvarande klämma för att säkerställa idealisk och ergonomisk användning på laboratoriebänkar
- Ytterligare tillbehörsdelar som är avsedda att öka säkerheten på jobbet: omröraraxelskyddet
- Inkluderade paketkomponenter: Hei-TORQUE Ultimate 100, teleskopstativ, klämma, axelskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 10 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 50 L |
| Visa | Digital |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Pluggtyp | Europa |
| Typ | Säkerhetsuppsättning för omrörare ovanför med stativ |