Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 200-paket
Produktkod. 30280983 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
30280983 Europa
1 options
Produktkod. 30280983 Leverantör Heidolph Scientific Products GmbH Leverantörsnummer 5016202700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37755.10 SEK
    31263.06 SEK / Paket med 1
    Save 6492.04 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Levererar avancerad omrörning i luftledning för krävande laboratorieapplikationer
  • Varje paket innehåller ett teleskopstativ och en motsvarande klämma för att säkerställa idealisk och ergonomisk användning på laboratoriebänkar
  • Ytterligare tillbehörsdelar som är avsedda att öka säkerheten på jobbet: omröraraxelskyddet
  • Inkluderade paketkomponenter: Hei-TORQUE Ultimate 200 teleskopiskt stativ, klämma, axelskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 10 till 2000 rpm
Kapacitet 50 L
Visa Digital
Spänning 100/115/220/240 V
Pluggtyp Europa
Typ Säkerhetsuppsättning för omrörare ovanför med stativ