Läs mer
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 400 Package
Produktkod. 30280972 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
30280972 EU
1 options
Produktkod. 30280972 Leverantör Heidolph Scientific Products GmbH Leverantörsnummer 5016402700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Delivers advanced overhead stirring for demanding laboratory applications
  • Each package contains a telescopic stand and a corresponding clamp to ensure ideal, ergonomic use on laboratory benches
  • Additional accessory parts that are meant to increase safety at work: the stirrer shaft guard
  • Included package components: Hei-TORQUE Ultimate 400 Telescopic stand, Clamp, Shaft guard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 10 to 400 rpm, 20 to 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa Digital
Spänning 100/115/220/240 V
Pluggtyp EU
Typ Overhead Stirrer Safety Setup with Stand
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.