Läs mer
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert Series Overhead Omrörare
Produktkod. 15380648 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighet:
10 till 2000 rpm
Modell:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Vridmoment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighet Modell Vridmoment Förpackningsstorlek
15380648 10 till 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm Varje
15391748 10 till 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm Varje
15321758 10 till 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15380648 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5016201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26270.00 SEK
    25071.22 SEK / Paket med 1
    Save 1198.78 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Hei-TORQUE Expert Series Overhead Omrörare är designade för att blanda och sprida media som kräver icke-reproducerbara resultat i högviskösa applikationer.
  • Indikation på vridmomenttendenser för att övervaka viskositetsförändringar
  • Digital 2,4 tums display för enkel hantering
  • Konstant hastighet även vid växlande belastning
  • Säker start och stopp av drift via glidande touchpanel för att undvika oavsiktlig omrörning
  • Den senaste motorgenerationen för maximal effekt vid minimal ljudnivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 10 till 2000 rpm
Kapacitet 50 L
Visa Digital
Spänning 230 V
Wattal 120 W
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) axel 10.5 mm
Mått (L x B x H) 241 x 86 x 328 mm
Modell Hei-TORQUE Expert 200
Antal hastighetsväxlar 1
Skyddsklass IP54
Vridmoment 200 Ncm
Typ Overhead omrörare
Viskositet 100 000 mPas
Vikt (engelska) 11.9 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg