Description
- Indikation på vridmomenttendenser för att övervaka viskositetsförändringar
- Digital 2,4 tums display för enkel hantering
- Konstant hastighet även vid växlande belastning
- Säker start och stopp av drift via glidande touchpanel för att undvika oavsiktlig omrörning
- Den senaste motorgenerationen för maximal effekt vid minimal ljudnivå
Specifications
Specifications
| Hastighet | 10 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 50 L |
| Visa | Digital |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 90 W |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,4 tum. |
| Diameter (metrisk) axel | 10.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 241 x 86 x 328 mm |
| Modell | Hei-TORQUE Expert 100 |
| Antal hastighetsväxlar | 1 |
| Show More |