Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Avancerat förångningspaket
Produktkod. 16565470 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16565470 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16565470 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5723630000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Hei-VAP Kärna med motorlyft och vertikalt glasset G3.
  • Hei-VAP Kärna med motorlyft och vertikalt glasset G3
  • Vakuumpump Rotavac Vario Pumpenhet
  • Slangsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt