Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Automatisk Evaporation plus-paket, EU-kontakt
Produktkod. 17249039 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. 17249039
Brand: Heidolph™ 5743831000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Automatic Evaporation plus-paketet innehåller en motorlyft, Woulff-flaska, kondensor, vakuumpump och slangsats.
  • Hei-VAP Expert Control med motorlyft och belagd vertikal glasset G3B
  • Vakuumpump Rotavac Vario Kontrollera
  • Kondensor för Rotavac Vario
  • Slangsats
  • Woulff flaska
  • AUTO exakt -sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt