Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G1B
Produktkod. 16642694 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16642694 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16642694 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5710111000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ett driftkoncept som är fokuserat på det väsentliga: tydlig och med tillgång till grundparametrarna rotationshastighet och värmebadstemperatur när som helst.
  • Tydlig digital display som visar aktuella och inställda värden
  • Två separata vred med dynamisk kontroll för inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur: snabb vändning för stora hopp, långsam vändning för exakt inställning av inställda värden
  • Oavsiktlig ändring av värdena kan förhindras med låsfunktionen
  • Intuitivt LED-ringljussystem gör aktiverade funktioner tydligt synliga även på avstånd
  • Enkel justering av nedsänkningsdjupet upp till 155 mm och lutningsvinkeln från 20° till 80°
  • Standby-funktion och restvärmevarning vid värmebadstemperaturer över 50 °C
  • Handlyftsmodell med transparent plastbelagd G1 diagonalglas
  • Standby-knappen stoppar alla funktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt