Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3 XL, EU-kontakt
Produktkod. 17323290 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L indunstningsflaska, 4,5 L bad
Produktkod. 17323290
Brand: Heidolph™ 5710130500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Core HL G3 XL är fokuserad på det väsentliga: en tydlig digital display med tillgång till de grundläggande parametrarna när som helst.
  • Tydlig digital display som visar aktuella och inställda värden
  • Två separata vred med dynamisk kontroll för inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur: snabb vändning för stora hopp, långsam vändning för exakt inställning av inställda värden
  • Oavsiktlig ändring av värdena kan förhindras med låsfunktionen
  • Intuitivt LED-ringljussystem gör aktiverade funktioner tydligt synliga även på avstånd
  • Enkel justering av nedsänkningsdjupet upp till 155 mm och lutningsvinkeln från 20° till 80°
  • Standby-funktion och restvärmevarning vid värmebadstemperaturer över 50 °C
  • Handlyftsmodell med G3 XL vertikalt glas - uppnå högre avdunstningshastigheter tack vare utökad kylyta på 2 200 cm 2
  • Standby-knappen stoppar alla funktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 15 kg
Vikt (engelska) 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) 5 L indunstningsflaska, 4,5 L bad
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 210 °C
Visa LCD
Motortyp Borstlös DC-motor
Temperaturområde (engelska) 68 °F till 410 °F
Wattal 1400 W
Glasmonteringstyp G3 XL vertikalt glas
IP-betyg IP20
Material Rostfritt stål
Controllertyp Elektronisk
Temperaturnoggrannhet ±1 K
Vinkel 20° till 80°
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt