Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3
Produktkod. 16266881 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L indunstningsflaska, 4,5 L bad
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16266881 5 L indunstningsflaska, 4,5 L bad
1 options
Produktkod. 16266881 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5710130000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
De Hei-VAP Core HL G3 använder ett driftkoncept som är fokuserat på det väsentliga: tydlig och med tillgång till grundparametrarna rotationshastighet och värmebadstemperatur när som helst.
  • Tydlig digital display som visar aktuella och inställda värden
  • Två separata vred med dynamisk kontroll för inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur: snabb vändning för stora hopp, långsam vändning för exakt inställning av inställda värden
  • Oavsiktlig ändring av värdena kan förhindras med låsfunktionen
  • Intuitivt LED-ringljussystem gör aktiverade funktioner tydligt synliga även på avstånd
  • Enkel justering av nedsänkningsdjupet upp till 155 mm och lutningsvinkeln från 20° till 80°
  • Standby-funktion och restvärmevarning vid värmebadstemperaturer över 50 °C
  • Handlyftsmodell med G3 vertikalt glas
  • Standby-knappen stoppar alla funktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EU-kontakt
Vikt (metrisk) 15 kg
Vikt (engelska) 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) 5 L indunstningsflaska, 4,5 L bad
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 210 °C
Visa LCD
Motortyp Borstlös DC-motor
Temperaturområde (engelska) 68 °F till 410 °F
Wattal 1400 W
Glasmonteringstyp G3 vertikalt glas
IP-betyg IP20
Material Rostfritt stål
Controllertyp Elektronisk
Temperaturnoggrannhet ±1 K
Vinkel 20° till 80°
Typ Handlyft roterande förångare