Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Kärna HL G5B, EU-kontakt
Produktkod. 17343290 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17343290 5 l
1 options
Produktkod. 17343290 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5710151000
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Core HL G5B är fokuserad på det väsentliga: en tydlig digital display med tillgång till de grundläggande parametrarna när som helst.
Ett driftkoncept som är fokuserat på det väsentliga: tydlig och med tillgång till grundparametrarna rotationshastighet och värmebadstemperatur när som helst.
  • Tydlig digital display som visar aktuella och inställda värden
  • Två separata vred med dynamisk kontroll för inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur: snabb vändning för stora hopp, långsam vändning för exakt inställning av inställda värden
  • Oavsiktlig ändring av värdena kan förhindras med låsfunktionen
  • Intuitivt LED-ringljussystem gör aktiverade funktioner tydligt synliga även på avstånd
  • Enkel justering av nedsänkningsdjupet upp till 155 mm och lutningsvinkeln från 20° till 80°
  • Standby-funktion och restvärmevarning vid värmebadstemperaturer över 50 °C
  • Handlyftsmodell med transparent plastbelagd G5 torriskondensor
  • Standby-knappen stoppar alla funktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt