Beskrivning
- Tydlig digital display som visar aktuella och inställda värden
- Två separata vred med dynamisk kontroll för inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur: snabb vändning för stora hopp, långsam vändning för exakt inställning av inställda värden
- Oavsiktlig ändring av värdena kan förhindras med låsfunktionen
- Intuitivt LED-ringljussystem gör aktiverade funktioner tydligt synliga även på avstånd
- Enkel justering av nedsänkningsdjupet upp till 155 mm och lutningsvinkeln från 20° till 80°
- Standby-funktion och restvärmevarning vid värmebadstemperaturer över 50 °C
- Motorlyftsmodell med transparent plastbelagd G6 vertikal glasföremål för återflödesdestillation
- Standby-knappen stoppar alla funktioner och vid användning av en motorlyftsmodell lyfter den avdunstningskolven från värmebadet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Motorlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |