Beskrivning
Lägger till många smarta funktioner till Hei-VAP Expert, samt en översikt över alla parametrar och den aktuella processen.
- 5-tums pekskärm för att styra hela systemet inklusive vakuum och kyltemperatur
- Handlyftsmodell med G3 vertikalt glas
- För exakt övervakning symboliserar piktogrammet på displayen även aktiva funktioner
- Separata rattar för snabb åtkomst: den högra för direkt vakuumkontroll, den vänstra för rotationen
- Inställning av värden antingen via pekskärmen eller de separata snabbknapparna
- Direktåtkomst till två favoriter på startskärmen
- Utbyggbart lösningsmedelsbibliotek. Du kan också överföra dina egna favoriter till andra enheter med hjälp av en USB stick
- Definiera och spara egna förångningsprocesser (ramper)
- Avdunsta automatiskt med Dynamic AUTO Precis Program (DAA). Bekväm och anpassningsbar: från att undvika skum till högeffektiv avdunstning
- Med USB och Micro SD-gränssnitt för enkel installation av programuppdateringar och överföring av enskilda favoriter från en enhet till en annan
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Typ | Handlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |