Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G1B, EU-kontakt
Produktkod. 17313330 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17313330 5 l
1 options
Produktkod. 17313330 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5740211000
Beräknad leverans: 16-11-2026
De Hei-VAP Expert Control ML G1B lägger till många smarta funktioner till Hei-VAP Expert.
Lägger till många smarta funktioner till Hei-VAP Expert, samt en översikt över alla parametrar och den aktuella processen.
  • 5-tums pekskärm för att styra hela systemet inklusive vakuum och kyltemperatur
  • Motorlyftsmodell med transparent plastbelagd G1 diagonalglas
  • För exakt övervakning symboliserar piktogrammet på displayen även aktiva funktioner
  • Separata rattar för snabb åtkomst: den högra för direkt vakuumkontroll, den vänstra för rotationen
  • Inställning av värden antingen via pekskärmen eller de separata snabbknapparna
  • Direktåtkomst till två favoriter på startskärmen
  • Utbyggbart lösningsmedelsbibliotek. Du kan också överföra dina egna favoriter till andra enheter med hjälp av en USB stick
  • Definiera och spara egna förångningsprocesser (ramper)
  • Avdunsta automatiskt med Dynamic AUTO Precis Program (DAA). Bekväm och anpassningsbar: från att undvika skum till högeffektiv avdunstning
  • Med USB och Micro SD-gränssnitt för enkel installation av programuppdateringar och överföring av enskilda favoriter från en enhet till en annan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt