Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G3
Produktkod. 16478650 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16478650 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16478650 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5740230000
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägger till många smarta funktioner till Hei-VAP Expert, samt en översikt över alla parametrar och den aktuella processen.
  • 5-tums pekskärm för att styra hela systemet inklusive vakuum och kyltemperatur
  • HMotorlyftmodell med G3 vertikalt glas
  • För exakt övervakning symboliserar piktogrammet på displayen även aktiva funktioner
  • Separata rattar för snabb åtkomst: den högra för direkt vakuumkontroll, den vänstra för rotationen
  • Inställning av värden antingen via pekskärmen eller de separata snabbknapparna
  • Direktåtkomst till två favoriter på startskärmen
  • Utbyggbart lösningsmedelsbibliotek. Du kan också överföra dina egna favoriter till andra enheter med hjälp av en USB stick
  • Definiera och spara egna förångningsprocesser (ramper)
  • Avdunsta automatiskt med Dynamic AUTOexcurate Program (DAA). Bekvämt och anpassningsbart: från att undvika skum till högeffektiv avdunstning
  • Med USB och Micro SD-gränssnitt för enkel installation av programuppdateringar och överföring av enskilda favoriter från en enhet till en annan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt